Hydrometers
Aräometer für Salzlösungen gem. Bischoff, 0 - 27 %, 1 %, 270 mm
Artikelnr. AMARH860616
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Aräometer für Salzlösungen gem. Bischoff
- Länge:270 mm
- Seq:001
- Teilung:1 %
- Messbereich:0 - 27 %