AuftragsverfolgungKontakt
Sortimentskästen, PS | Avantor
Sortimentskästen, PS
Sortimentskasten, mit 10 Unterteilungen, Transparent, 170×105×32 mm, PS
Artikelnr. HUEN617300
Anbieter:   hünersdorff GmbH
Sortimentskästen, PS
Artikelnr. HUEN617300
Anbieter:  hünersdorff GmbH
Sortimentskästen, PS
Sortimentskästen, PS
Sortimentskasten, mit 10 Unterteilungen, Transparent, 170×105×32 mm, PS
Preis
8,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Sortimentskästen aus schlagfestem Polystyrol (PS) eignen sich für Verpackungszwecke und schaffen Ordnung in Werkstätten und im Haushalt.
  • Wahlweise mit vielseitigen Fachunterteilungen und -varianten oder ohne Fächer erhältlich
  • Transparenter Deckel und Boden zur optimalen Darstellung des Inhalts oder in lebensmittelechten Farben
  • Aufdruck auf Anfrage möglich
Spezifikationen
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Sortimentskasten, mit 10 Unterteilungen
  • Material:
    PS
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    170×105×32 mm