AuftragsverfolgungKontakt
Filtertrichter, MicroFunnel™ Plus | Avantor
Filtertrichter, MicroFunnel™ Plus
MicroFunnel™ Plus, 300 ml, PP/PS/PE mit PES-Membran, Supor®, Gitternetz, 0,45 µm
Artikelnr. 515-0052
Filtertrichter, MicroFunnel™ Plus
Artikelnr. 515-0052
Filtertrichter, MicroFunnel™ Plus
Filtertrichter, MicroFunnel™ Plus
MicroFunnel™ Plus, 300 ml, PP/PS/PE mit PES-Membran, Supor®, Gitternetz, 0,45 µm
Preis
281,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Ideal for monitoring purified water systems maintained at temperatures up to 90 °C (194 °F).
  • Multifunctional
  • Leakproof lid
  • Squeeze separation
  • Available in two capacities
Units function as sample container and filter funnel in one which eliminates a sample transfer step and protects critical samples from contamination.
Ø×H: 100 ml: 61×76 mm mit Deckel; 300 ml: 87×89 mm mit Deckel
Available in 100 and 300 ml capacity. Graduations marked on outside of cylinder for better visibility and easy measurement. Gamma irradiated. Gamma irradiation dose is 15 to 30 kGy.
MicroFunnel™ Plus AP disposable filter funnels allow for aseptic collection of a sample through the sample port on the lid of the filter funnel without removal of the lid. Optional filter holders are recommended for use when collection hot water samples.
Supor®: Hydrophilic polyethersulfone, white
Bestellinformation: Filter funnels PALL4829, PALL4807 and PALL4808 are not compatible with hot water applications; for use with ambient temperature samples only. Other disposable filter funnels are available. See MicroFunnel™ Disposable filter funnels for a broad selection of disposable filter funnels, individually bagged for general testing of aqueous solutions. See MicroFunnel™ ST Disposable filter funnels for a convenient and economical choice for sterility testing within isolators. Sentino™ Microbiology pump - designed specifically for MicroFunnel™ filter funnel. Contact your Avantor sales representative for more information.
Spezifikationen
  • Membran:
    Supor®, Gitternetz
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Kapazität:
    300 ml
  • Bezeichnung:
    MicroFunnel™ Plus
  • Material:
    PP/PS/PE mit PES-Membran
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    515-0052
  • Effective filtration area:
    13,46 cm²
  • Max. temperature:
    90 °C
  • Abmessungen:
    89H×87W mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 516-7706
    Autoklavierbare Adapter für Vakuum-Absaugleiste mit Gummistopfen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - 86,40 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 515-0172
    Deckel-Kit-Zubehörset für Kultivierungsmembran in Position
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - 16,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 515-0136
    Trichterhalterung, 300 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 294,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 515-0135
    Trichterhalterung, 100 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 217,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PALL4845
    Tube, AP Sampling
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 494,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PALL4863
    Second generation vacuum pump adapter for MicroFunnel™ filter funnel for alternate pump
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 54,80 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.