AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit grünem Gitternetz, 139, 0,45 µm, 50 mm
Catalog # 514-7009
Supplier:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Catalog # 514-7009
Supplier:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit grünem Gitternetz, 139, 0,45 µm, 50 mm
Price
152,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Specifications
  • Ø:
    50 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    139
  • Bezeichnung:
    Weiß mit grünem Gitternetz
  • Seq:
    25
  • Cat. No.:
    514-7009
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    70 ml/min (1 bar)