Vortex-Mischer, Lab Dancer
Vortex-Mischer, lab dancer, EU-Stecker
Artikelnr. 444-0020
Anbieter: IKA
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Vortex-Mischer, lab dancer, EU-Stecker
- Seq:01
- Max. Mischvolumen:50 ml
- Cat. No.:444-0020
- Modell:lab dancer
- Max. Ø der Röhrchen (mm):30 mm
- Orbit:4,5 mm
- Max. Kapazität:0,1 kg, inklusive Aufsatz
- Schüttelbewegung:Orbital
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:1,2/0,8 W
- Ø×H:100×70 mm
- Drehzahlbereich:2800 min⁻¹ fixiert
- Gewicht:0,55 kg