Agarose
1 KIT
Artikelnr. TREV9700-025-P
Marketsource
Anbieter: TREVIGEN
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:9012-36-6
- MDL-Nummer:MFCD00081294
- Schmelzpunkt:60…90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-731-8
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 KIT