AuftragsverfolgungKontakt
Stabilizer Solution 5 ml 1 * 5 mL | Avantor
Stabilizer Solution 5 ml 1 * 5 mL
Artikelnr. TREV6300-100-03
Marketsource
Anbieter:   TREVIGEN
Stabilizer Solution 5 ml 1 * 5 mL
Artikelnr. TREV6300-100-03
Anbieter:  TREVIGEN
Marketsource
Stabilizer Solution 5 ml 1 * 5 mL
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL