AuftragsverfolgungKontakt
Sample Buffer 2 ml 1 * 2 mL | Avantor
Sample Buffer 2 ml 1 * 2 mL
Artikelnr. TREV4850-20-06
Marketsource
Anbieter:   TREVIGEN
Sample Buffer 2 ml 1 * 2 mL
Artikelnr. TREV4850-20-06
Anbieter:  TREVIGEN
Marketsource
Sample Buffer 2 ml 1 * 2 mL
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 mL