Doppelspatel
300 mm, 75 mm, 16 mm
Artikelnr. 231-0043
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:12
- Klingenbreite:16 mm
- Spitzenlänge:75 mm