AuftragsverfolgungKontakt
Saccharometers
Saccharometers
, 30 - 40, 0,1, 260 mm
Catalog # AMARH845034
Supplier:   Amarell
Saccharometers
Catalog # AMARH845034
Supplier:  Amarell
Saccharometers
Saccharometers
, 30 - 40, 0,1, 260 mm
Price
31,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    30 - 40