Arsen-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Arsen-Test (hochsensitiv), 0,005-0,01-0,025-0,05-0,1-0,25-0,5 mg/l As, Gutzeit (modifiziert), MQ, 100 Tests
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
- Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
- Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
- Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
- Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Documents
Specifications
Specifications
- Chemische Methode:Gutzeit (modifiziert)
- VE:100 Tests
- Bezeichnung:Arsen-Test (hochsensitiv)
- Typ:MQ
- Messbereich:0,005-0,01-0,025-0,05-0,1-0,25-0,5 mg/l As
- Cat. No.:1.17927.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100



