AuftragsverfolgungKontakt
Hose clips, worm-threaded
20 - 32 mm
Artikelnr. BURK8677-2032
Anbieter:   BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Artikelnr. BURK8677-2032
Anbieter:  BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Hose clips, worm-threaded
20 - 32 mm
Preis
16,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Hose clip sleeve made of stainless steel 1,4016, screw zinc coated, with screw thread.
Spezifikationen
  • Spannweite:
    20 - 32 mm
  • Seq:
    05