AuftragsverfolgungKontakt
Hose clips, worm-threaded | Avantor
Hose clips, worm-threaded
12 - 20 mm
Artikelnr. BURK8677-1220
Anbieter:   BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Artikelnr. BURK8677-1220
Anbieter:  BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Hose clips, worm-threaded
12 - 20 mm
Preis
16,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Hose clip sleeve made of stainless steel 1,4016, screw zinc coated, with screw thread.
Spezifikationen
  • Spannweite:
    12 - 20 mm
  • Seq:
    03