AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde | Avantor
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
500 ml, 60 mm, 68,3×87,5×124,0 mm
Artikelnr. RIXI2-E0-0500-60
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Artikelnr. RIXI2-E0-0500-60
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
500 ml, 60 mm, 68,3×87,5×124,0 mm
Preis
2,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
  • Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Bestellinformation: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    13
  • B×T×H:
    68,3×87,5×124,0 mm
  • Hals I-Ø:
    60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.