AuftragsverfolgungKontakt
Mallets, Aesculap®
Mallet, 234 g, 130 g, 25 mm, 185 mm
  AESCFL039R
 :   Aesculap
Mallets, Aesculap®
  AESCFL039R
 :  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet, 234 g, 130 g, 25 mm, 185 mm
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Mallet, 234 g
  • Länge:
    185 mm
  • Ø Kopf:
    25 mm
  • Kopfgewicht:
    130 g
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • AESCFL037
    Satz Ersatz-Nyloneinsätze
    1 * 1 PAAR