AuftragsverfolgungKontakt
Mallets, Aesculap®
Mallet, with flat/round head, 320 g, 235 g, 30 mm, 185 mm
  AESCFL038R
 :   Aesculap
Mallets, Aesculap®
  AESCFL038R
 :  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet, with flat/round head, 320 g, 235 g, 30 mm, 185 mm
113,00 €
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Mallet, with flat/round head, 320 g
  • Länge:
    185 mm
  • Ø Kopf:
    30 mm
  • Kopfgewicht:
    235 g
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • AESCFL037
    Satz Ersatz-Nyloneinsätze
    1 * 1 PAAR