AuftragsverfolgungKontakt
Mallets, Aesculap®
Mallet, with nylon inserts, exchangeable, 210 g, 135 g, 25 mm, 185 mm
  AESCFL036R
 :   Aesculap
Mallets, Aesculap®
  AESCFL036R
 :  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet, with nylon inserts, exchangeable, 210 g, 135 g, 25 mm, 185 mm
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Mallet, with nylon inserts, exchangeable, 210 g
  • Länge:
    185 mm
  • Seq:
    01
  • Ø Kopf:
    25 mm
  • Kopfgewicht:
    135 g
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • AESCFL037
    Satz Ersatz-Nyloneinsätze
    1 * 1 PAAR