Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 0), with 5,2 mm end, 235 mm
Artikelnr. AESCFK690R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, type Simon (Fig. 0), with 5,2 mm end
- Länge:235 mm
- Seq:44