Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 00), with 4,4 mm end, 235 mm
Artikelnr. AESCFK689R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, type Simon (Fig. 00), with 4,4 mm end
- Länge:235 mm
- Seq:43
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.