Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 000), with 3,6 mm end, 234 mm
Artikelnr. AESCFK688R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, type Simon (Fig. 000), with 3,6 mm end
- Länge:234 mm
- Seq:42