Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 1), with 6,8 mm end, flexible shaft, 218 mm
Artikelnr. AESCFK686R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, type Halle (Fig. 1), with 6,8 mm end, flexible shaft
- Länge:218 mm
- Seq:41