Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 0), with 5,2 mm end, flexible shaft, 216 mm
Artikelnr. AESCFK685R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, type Halle (Fig. 0), with 5,2 mm end, flexible shaft
- Länge:216 mm
- Seq:40