AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Lempert (Fig. 1), with 2,8 mm end, 215 mm
Artikelnr. AESCFK679R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Artikelnr. AESCFK679R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Lempert (Fig. 1), with 2,8 mm end, 215 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bone curette, type Lempert (Fig. 1), with 2,8 mm end
  • Länge:
    215 mm
  • Seq:
    38