Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Lempert (Fig. 0), with 2,6 mm end, 215 mm
Artikelnr. AESCFK678R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, type Lempert (Fig. 0), with 2,6 mm end
- Länge:215 mm
- Seq:37