Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 1, with 6,8 mm end, 270 mm
Artikelnr. AESCFK668R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette with PEEK-handle, Fig. 1, with 6,8 mm end
- Länge:270 mm
- Seq:50