Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Daubenspeck (Fig. 00), with 4,4 mm end, angled upwards, 200 mm
Artikelnr. AESCFK664R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, type Daubenspeck (Fig. 00), with 4,4 mm end, angled upwards
- Länge:200 mm
- Seq:32