Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Volkmann type (Fig. 5), with 13 mm end, 170 mm
Artikelnr. AESCFK638R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, Volkmann type (Fig. 5), with 13 mm end
- Länge:170 mm
- Seq:23