Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap® | Avantor

Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, Volkmann type (Fig. 2), with 8,5 mm end, 170 mm
Artikelnr. AESCFK635R
  
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Artikelnr. AESCFK635R
Anbieter:  Aesculap
  
Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, Volkmann type (Fig. 2), with 8,5 mm end, 170 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bone curette, Volkmann type (Fig. 2), with 8,5 mm end
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    20
  • Cat. No.:
    AESCFK635R