Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Volkmann type (Fig. 00), with 4,4 mm end, 170 mm
Artikelnr. AESCFK632R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, Volkmann type (Fig. 00), with 4,4 mm end
- Länge:170 mm
- Seq:17