Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 4), with 8,0 mm end, 170 mm
Artikelnr. AESCFK627R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, Schede type (Fig. 4), with 8,0 mm end
- Länge:170 mm
- Seq:14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.