AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 3), with 7,4 mm end, 170 mm
Artikelnr. AESCFK626R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Artikelnr. AESCFK626R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 3), with 7,4 mm end, 170 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bone curette, Schede type (Fig. 3), with 7,4 mm end
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    13