Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 2), with 6,3 mm end, 170 mm
Artikelnr. AESCFK625R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, Schede type (Fig. 2), with 6,3 mm end
- Länge:170 mm
- Seq:12