Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, Schede type (Fig. 00), with 3,4 mm end, 170 mm
Artikelnr. AESCFK622R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Artikelnr. AESCFK622R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, Schede type (Fig. 00), with 3,4 mm end, 170 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bone curette, Schede type (Fig. 00), with 3,4 mm end
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    09
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.