Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Bruns type (Fig. 4), with 12 mm end, 165 mm
Artikelnr. AESCFK617R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, Bruns type (Fig. 4), with 12 mm end
- Länge:165 mm
- Seq:07