Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Bruns type (Fig. 1), with 6 mm end, 165 mm
Artikelnr. AESCFK614R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bone curette, Bruns type (Fig. 1), with 6 mm end
- Länge:165 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.