Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, Bruns type (Fig. 0), with 5 mm end, 165 mm
Artikelnr. AESCFK613R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Artikelnr. AESCFK613R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, Bruns type (Fig. 0), with 5 mm end, 165 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bone curette, Bruns type (Fig. 0), with 5 mm end
  • Länge:
    165 mm
  • Seq:
    03