AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap® | Avantor
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Bruns type (Fig. 00), with 4 mm end, 165 mm
Artikelnr. AESCFK612R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Artikelnr. AESCFK612R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Bruns type (Fig. 00), with 4 mm end, 165 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bone curette, Bruns type (Fig. 00), with 4 mm end
  • Länge:
    165 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.