Dilator set, Aesculap®
Dilator, 20 mm
Artikelnr. AESCEM120R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Complete set of uterine dilators.
Lieferumfang: Consists of 26 dilators, 1 rack for dilators (1 to 17 mm), 1 rack for dilators (18 to 26 mm) and metal case with hinged aluminium lid (330×220×80 mm).
Spezifikationen
- Bezeichnung:Dilator, 20 mm
- Seq:21
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.