AuftragsverfolgungKontakt
Dilator set, Aesculap®
Dilator set, Aesculap®
Dilator, 16 mm
Artikelnr. AESCEM116R
Anbieter:   Aesculap
Dilator set, Aesculap®
Artikelnr. AESCEM116R
Anbieter:  Aesculap
Dilator set, Aesculap®
Dilator, 16 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Complete set of uterine dilators.
Delivery information: Consists of 26 dilators, 1 rack for dilators (1 to 17 mm), 1 rack for dilators (18 to 26 mm) and metal case with hinged aluminium lid (330×220×80 mm).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dilator, 16 mm
  • Seq:
    17