Tissue grasping forceps, Aesculap®
Tissue grasping forceps, type Braun, 4×4 teeth (10 mm), 155 mm
Artikelnr. AESCBF311R
Anbieter: Aesculap
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Tissue grasping forceps, type Braun, 4×4 teeth (10 mm)
- Länge:155 mm
- Seq:03