AuftragsverfolgungKontakt
Dissecting forceps, Aesculap® | Avantor
Dissecting forceps, Aesculap®
Dissecting forceps, Adson, Straight, serrated, very fine tips, 180 mm
Artikelnr. AESCBD224R
Anbieter:   Aesculap
Dissecting forceps, Aesculap®
Artikelnr. AESCBD224R
Anbieter:  Aesculap
Dissecting forceps, Aesculap®
Dissecting forceps, Adson, Straight, serrated, very fine tips, 180 mm
Preis
68,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
Delicate dissecting forceps with plateau and many types.
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight, serrated, very fine tips
  • Bezeichnung:
    Dissecting forceps, Adson
  • Länge:
    180 mm
  • Seq:
    12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.