Dressing forceps, Potts-Smith type
Typ Potts-Smith, TC Gold (Hartmetalleinsatz), Gerade, stumpf, 250 mm
Artikelnr. MART12-258-25
Anbieter: KLS Martin Group
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
- Also available with TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Spezifikationen
- Typ:Gerade, stumpf
- Bezeichnung:Typ Potts-Smith, TC Gold (Hartmetalleinsatz)
- Länge:250 mm