AuftragsverfolgungKontakt
Dressing forceps, Cushing type
Dressing forceps, Cushing type
Typ Cushing, TC Gold (Hartmetalleinsatz), Gebogen, spitz, 170 mm
Artikelnr. MART12-255-18
Anbieter:   KLS Martin Group
Dressing forceps, Cushing type
Artikelnr. MART12-255-18
Anbieter:  KLS Martin Group
Dressing forceps, Cushing type
Typ Cushing, TC Gold (Hartmetalleinsatz), Gebogen, spitz, 170 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
  • TC Gold: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Spezifikationen
  • Typ:
    Gebogen, spitz
  • Bezeichnung:
    Typ Cushing, TC Gold (Hartmetalleinsatz)
  • Länge:
    170 mm