AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten
Stativplatten
2,6 kg, 160×250×8 mm
Catalog # BOCH5036
Supplier:   BOCHEM
Stativplatten
Catalog # BOCH5036
Supplier:  BOCHEM
Stativplatten
Stativplatten
2,6 kg, 160×250×8 mm
Price
41,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl, lackiert.
  • Mit Gewindebohrung M 10
  • Ein Fuß vestellbar
Certifications: DIN 12892
Specifications
  • B×T×H:
    160×250×8 mm
  • Gewicht:
    2,6 kg