Laborschere
Spitz/stumpf, 165 mm
Artikelnr. BOCH4005
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Achtung! Bitte beachten: These scissors are not recommended for autoclaving.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Typ:Spitz/stumpf
- Länge:165 mm
- Seq:06