AuftragsverfolgungKontakt
Laborschere | Avantor
Laborschere
Spitz/stumpf, 150 mm
Artikelnr. BOCH4004
Anbieter:   BOCHEM
Laborschere
Artikelnr. BOCH4004
Anbieter:  BOCHEM
Laborschere
Laborschere
Spitz/stumpf, 150 mm
Preis
10,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Achtung! Bitte beachten: These scissors are not recommended for autoclaving.
Dokumente
Spezifikationen
  • Typ:
    Spitz/stumpf
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    05