Laborschere
Spitz/stumpf, 130 mm
Artikelnr. BOCH4002
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Achtung! Bitte beachten: These scissors are not recommended for autoclaving.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Typ:Spitz/stumpf
- Länge:130 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.