AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel
50 mm, 50 mm
Artikelnr. BOCH8770
Anbieter:   BOCHEM
Dosen mit Deckel
Artikelnr. BOCH8770
Anbieter:  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
50 mm, 50 mm
Preis
12,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    50 mm
  • Höhe:
    50 mm
  • Seq:
    04