AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschaufeln | Avantor
Wägeschaufeln
120 mm, 30 - 65 mm
Artikelnr. 611-9714
Anbieter:   BOCHEM
Wägeschaufeln
Artikelnr. 611-9714
Anbieter:  BOCHEM
Wägeschaufeln
Wägeschaufeln
120 mm, 30 - 65 mm
Preis
33,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch
Spezifikationen
  • Breite:
    30 - 65 mm
  • Länge:
    120 mm