AuftragsverfolgungKontakt
Pots, laboratory, without lid | Avantor
Pots, laboratory, without lid
2,5 l, 160 mm, 128 mm
Artikelnr. BOCH8360
Anbieter:   BOCHEM
Pots, laboratory, without lid
Artikelnr. BOCH8360
Anbieter:  BOCHEM
Pots, laboratory, without lid
Pots, laboratory, without lid
2,5 l, 160 mm, 128 mm
Preis
95,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rounded corners for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Multipurpose pots for a wide range of uses. This series is suitable for induction fields.
Bestellinformation: Lids to be ordered separately.
Spezifikationen
  • Ø int.:
    160 mm
  • Kapazität:
    2,5 l
  • Höhe:
    128 mm
  • Seq:
    01